Descripción
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque de 6 x 1,5 ml |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 6 |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 pulg.) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.