Learn More
Thermo Scientific™ Termobloques/baños secos compactos, baño seco compacto S, de 100 a 240 V, enchufe chino, europeo y para Reino Unido
Código de producto. 15312225 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Baño seco compacto D
Baño seco compacto S
Tipo de tapón:
China, UE, RU
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15312225 Baño seco compacto D China, UE, RU 1 PCS
15302225 Baño seco compacto S China, UE, RU 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15312225 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88871004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    481.99€ / paquete de 1
    Ahorro 83.01€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproveche al máximo el espacio de la mesa con nuestros ligeros y compactos baños secos con distintas combinaciones de tamaños de bloque para una mayor versatilidad.
Aproveche al máximo el valioso espacio de la mesa con los termobloques/baños secos digitales compactos Thermo Scientific™, disponibles con distintas combinaciones de tamaños de bloque que permite acomodar tubos con distintos tamaños.—
  • La sonda de temperatura integrada proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Diseñado para lograr un control preciso de la temperatura
  • Rápida velocidad de calentamiento
  • Las variadas posibilidades de combinación con distintos tamaños de bloque dotan al sistema de una gran versatilidad con respecto al tamaño de los tubos a la hora de realizar procedimientos experimentales
  • Entrada de alimentación de baja tensión (12 V)
  • Dos tamaños para satisfacer las demandas volumen de las aplicaciones
  • Pantalla digital cómoda y fácil de leer
  • Tamaño reducido
  • Diseño ligero
  • El modelo sencillo (S) puede albergar un bloque completo, 2 bloques medios y 4 bloques de un cuarto o 1 bloque medio y 2 bloques de un cuarto
  • El modelo doble (D) puede albergar 2 bloques completos, 4 bloques medios y 8 bloques de un cuarto o una combinación de bloques completos/medios y de un cuarto
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras
  • Conservación enzimática
  • Reacciones enzima-sustrato
  • Amplificación de ADN
Accesorios necesarios:
  • La unidad debe adquirirse con bloques.
Garantía
2 años, sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cTUVus, RoHS
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 0,2 mL
Iluminación LED
Tipo de tapón China, UE, RU
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +2 °C a 100 °C
Tipo Baño seco/bloque
Índice de calentamiento Velocidad media de calentamiento de 20 minutos (30 ° a 100 °C, temperatura ambiente a 25 °C)
Incluye Baño seco, enchufes para China, UE y Reino Unido, elevador de bloque, tapa de plástico
Modelo Baño seco compacto D
N.º de bloques 2 bloques completos, 4 bloques medios y 8 bloques de un cuarto o una combinación de bloques completos/medios y de un cuarto
Exactitud de temperatura ≤ ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura ≤ ± 0,5 °C
Garantía 1 años, sustitución
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 200 x 25 mm
Longitud (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25 mm
Peso (imperial) 3,3 lb
Peso (métrico) < 1,5 kg
Requisitos eléctricos 12 V, DC, 7 A
Tensión 100/240 V
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.