Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo Comfort
Código de producto. 15662367 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XL
Cantidad:
180 Gloves/Box
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
Código de producto. Tamaño Cantidad Tamaño de la unidad
15662367 XL 180 Gloves/Box paquete de 180
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15662367
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Elija un guante que ofrece mayor comodidad y sensibilidad táctil. Los guantes de nitrilo Fisherbrand™ Comfort no tienen talco ni látex y tienen un ajuste con reborde y dedos texturizados.
  • Sin polvo ni látex
  • Ajuste, sensación y durabilidad excepcionales
  • Ambidiestros con dedos texturizados y puño con reborde
  • No estériles
  • Longitud: 9,5 in (24 cm)
  • Grosor: palma de 76,2 μm (3 mil)
  • Color: Azul lavanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad QMS con certificación ISO 9001; con aprobación 510K para uso médico en EE. UU., ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Chemotherapeutic Rated Yes
Aplicaciones Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,09 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
FDA 510 (k) Yes
Cantidad 180 Gloves/Box
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,1 cm