Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini, 1 mm de grosor
Código de producto. 11857593 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
20
5
8
9
Volumen del pocillo (métrico):
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
60 μl
100 μl
650 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
11857593 12 35 μl cada uno
11877583 10 40 μl cada uno
11807593 1 prep., 1 marcador 650 μl cada uno
11807603 16 25 μl cada uno
11857603 20 20 μl cada uno
11807613 5 100 μl cada uno
11857613 8 60 μl cada uno
11807623 9 50 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11857593
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
  • Accesorio para usar con la unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini
  • Suministrado como estándar
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos
Para utilizar con (equipo) Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
Tipo Peine
N.° de pocillos 12
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Volumen del pocillo (métrico) 35 μl