Learn More
Fisherbrand™ Peines Fisherbrand para unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB, 2 mm de grosor
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Maximizar el volumen de la muestra
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de muestras 10, 14, 16, 18, 28 y 30 son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 35 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 μl |