Learn More
Fisherbrand™ Peines Fisherbrand para unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB, 2 mm de grosor
Código de producto. 11813383
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
14
16
18
2 prep., 2 marcador
20
28
30
35
4 prep., 2 marcador
Volumen de la muestra (métrico):
20 μl
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
11813383 14 59 μl cada uno
11863363 10 90 μl cada uno
11803373 10 59 μl cada uno
11833373 1 prep., 1 marcador 990 μl cada uno
11873373 12 81 μl cada uno
11853383 16 54 μl cada uno
11893383 18 23 μl cada uno
11843393 20 43 μl cada uno
11873393 2 prep., 2 marcador 450 μl cada uno
11813403 28 23 μl cada uno
11853403 30 25 μl 1 PCS
11893403 35 20 μl cada uno
11833413 4 prep., 2 marcador 243 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11813383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.15€
    30.30€ / paquete de 1
    Ahorro 10.85€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de muestras 10, 14, 16, 18, 28 y 30 son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB
Tipo Peine
N.° de pocillos 14
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 2 mm
Volumen de la muestra (métrico) 59 μl