Learn More
Fisherbrand™ Peines Fisherbrand para tanques horizontales de la unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB, 2 mm de grosor
Código de producto. 11823313 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 prep., 1 marcador
10
12
16
2 prep., 2 marcador
20
25
4 prep., 2 marcador
8
Volumen de la muestra (métrico):
20 μl
27 μl
32 μl
45 μl
54 μl
81 μl
153 μl
720 μl
315 μ L x 8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) unitSize
11823313 10 54 μl cada uno
11853313 1 prep., 1 marcador 720 μl cada uno
11893313 12 45 μl cada uno
11833323 16 32 μl cada uno
11883323 20 27 μl 1 PCS
11813333 2 prep., 2 marcador 315 μ L x 8 cada uno
11853333 25 20 μl cada uno
11893333 4 prep., 2 marcador 153 μl cada uno
11813353 8 81 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11823313
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi
Tipo Peine
N.° de pocillos 10
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 2 mm
Volumen de la muestra (métrico) 54 μl