Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado
Código de producto. 11785618 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Electrodo combinado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11785618 Electrodo combinado cada uno
1 options
Código de producto. 11785618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.76€
    71.76€ / paquete de 1
    Ahorro 56.00€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo especial combinado único para el Knick 900 que cuenta con un cabezal perfilado para el almacenamiento en la funda con un cable de 1 m.
  • Electrodos especiales Knick 900
  • Cabezal perfilado para guardar en la funda, con cable de 1 m
  • Vidrio de estructura de pH
Especificaciones
Descripción Cabezal perfilado para el almacenamiento en la funda, con cable de 1 m
Tipo Electrodo combinado
Incluye Cable de 1 m