Learn More
Grant Instruments™ Centrífugas/mezcladores Vortex Combi-Spin PVC 2400
Código de producto. 11441028
Change view
Click to view available options
Tensión:
120/230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión unitSize
11441028 120/230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 11441028 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PCV2400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microcentrífuga/mezclador vorticial combinado rentable y de velocidad fija para aplicaciones, combinadas o independientes, de centrífuga y mezcla de microtubos y tiras de microtubos de 0,2 ml en aplicaciones de bajo volumen.
  • Intervalo de ajuste de temperatura de +4ºC a +40ºC
  • Velocidad de centrifugación: fija a 2800 rpm (50 Hz) y 3500 rpm (60 Hz)
  • Selección de rotores intercambiables para diferentes tamaños y combinaciones de microtubos y para tiras de 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad 2800 rpm a 50 Hz, 3500 rpm a 60 Hz
Tensión 120/230 V
Capacidad de tubos 1,5/2,0 mL, 0,5 mL, 0,2 mL
Anchura (métrico) 190 mm
N.º de posiciones 12 x 1,5 a 2,0 ml/12 x 0,5 ml más 12 x 0,2 ml