Learn More
Fisherbrand™ Peine para el sistema de electroforesis horizontal de gran formato Mini-Plus
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de gel horizontal Mini-Plus de gran formato |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 20 |
| Grosor (imperial) | 0,06 in |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 32 μl |