Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis en gel vertical omniPAGE Mini, 0,5 mm de grosor
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos |
| Para utilizar con (equipo) | Mini Unidad de electroforesis en gel vertical |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 12 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 16 μl |