Learn More
Macherey-Nagel™ Sistema de protección de columnas
Código de producto. 12738032 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columnas EC 4/2 con 2 mm de DI, 4/3 con 3, 4 o 4,6 mm de DI.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12738032 Columnas EC 4/2 con 2 mm de DI, 4/3 con 3, 4 o 4,6 mm de DI. cada uno
1 options
Código de producto. 12738032 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 718966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    162.75€ / paquete de 1
    Ahorro 7.25€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con todas las columnas analíticas para HPLC con conectores de 1,59 mm. El sistema de protección de columnas Macherey-Nagel™ es un sistema universal e innovador de soporte de precolumnas compatible con cartuchos de columna para EC de 4 mm de largo.
El sistema incluye un soporte de cartuchos, 2 capilares de repuesto (0,12 mm de diámetro interior), 3 llaves, 2 llaves y un manual.
  • Cartuchos rellenos con NUCLEODUR™, NUCLEOSIL ™ y adsorbentes para HPLC NUCLEOSHELL™
  • Protección ideal para la columna analítica principal: aumenta significativamente en duración de la columna
  • Volumen de vacío minimizado: válido también para HPLC ultrarrápida
  • Empalmes especiales: aportan una estabilidad de presión de hasta 1300 bar (18 850 psi)
  • Comprobación de contaminación visual: cambios de la precolumna a tiempo
  • Longitud de la precolumna 4 mm, DI de 2 mm (para columnas principales con un DI de 2 mm) o 3 mm (para columnas principales con DI de 3, 4 o 4,6 mm)
  • Precolumnas RP universales compatibles con todas las columnas para HPLC en condiciones RP
Especificaciones
Longitud (métrico) Longitud de la columna de 4 mm
Descripción Sistema universal de soporte de precolumna atornillable, adecuado para HPLC analítica y U-HPLC
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Columnas EC 4/2 con 2 mm de DI, 4/3 con 3, 4 o 4,6 mm de DI.
Tipo de producto Sistema de protección de columnas