Learn More
Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™
150.00€ - 633.00€
| CAS | 8068-28-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C58H105N16Na5O28S5 |
| Peso molecular (g/mol) | 1749.811 |
| Número MDL | MFCD00130824 |
| Clave InChI | IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I |
| Sinónimo | Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate |
| PubChem CID | 131668505 |
| Nombre IUPAC | pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
| SMILES | CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15418159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.03 |
1g |
150.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15428159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66698.06 |
5g |
633.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityFreely soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Chemical Identifiers
| 8068-28-8 | |
| 1749.811 | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| 131668505 | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, |
Specifications
| Colistin sodium methanesulfonate | |
| White to Yellow | |
| MFCD00130824 | |
| Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate | |
| IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I | |
| pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16, | |
| 131668505 |
| 8068-28-8 | |
| C58H105N16Na5O28S5 | |
| 14,2479 | |
| Freely soluble in water | |
| CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
| 1749.811 | |
| 1759.89 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 232-516-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GH1650000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold