Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de silicona curada con platino L/S™
Código de producto. 13214503
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.60 metro
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
13214503 25 cada uno
11845181 13 1 PCS
11815171 14 1 PCS
11835171 18 1 PCS
10294882 16 7.60 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13214503 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641025
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
  • Potencial lixiviable inferior
  • Excelente biocompatibilidad
  • Es inodoro, no tóxico y no altera el sabor de los fluidos transportados
  • Resistente a los hongos, al clima, al ozono, al corona y a la radiación
  • Superficie más lisa que la de la silicona curada al peróxido para reducir la unión de proteínas
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico
  • Translúcido
Información de órdenes
Se vende en 7,6 m (25 pies). longitudes
Compliance
USP Extraíbles de clase V; Excede USP Implante de clase VI; Farmacopea Europea (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 y 211; Supera las cGMP sanitarias 3A; REACH, RoHS, ADCF obediente
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Extraíbles de clase V; Excede USP Implante de clase VI; Farmacopea Europea (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 y 211; Supera las 3 Buenas Prácticas de Manufactura Sanitarias (cGMP); REACH, RoHS, ADCF obediente
Descripción Masterflex™ tubos de silicona curados con platino, L/S™ 25, 25 pies.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 16 in)
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Para utilizar con Masterflex L/S Cabezales de bomba para tubos de precisión (de pared delgada)
Para utilizar con (aplicación) Excelente biocompatibilidad, sin aditivos lixiviables, sin ftalatos ni látex, no tóxicos, resistentes a hongos, sin olores ni sabores, amplio intervalo de temperatura, resistentes al clima, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) Bombeo: -40 °F
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 25
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 1,9 cm (3 x 16 in)
Método de esterilización Autoclave 121 °C (a 15 psi durante 30 minutos)
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Incluye Longitud continua de tubos de 7,62 m (25 pies), enrollados
Permeabilidad a los gases O2: 7961; CO2: 20.132
Limitaciones No utilizar con ácidos y bases concentrados, disolventes orgánicos o aceites. Permeabilidad a los gases relativamente alta.
Color Translúcidos, entre incoloros y ámbar claro
Presión máxima 35 psig (2,4 bar)
Nivel de vacío 26 in Hg (660 mmHg)
Max. Operating Temperature (English) Bombeo: 212 °F
Max. Operating Temperature (Metric) Bombeo: 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas