Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
- Potencial lixiviable inferior
- Excelente biocompatibilidad
- Es inodoro, no tóxico y no altera el sabor de los fluidos transportados
- Resistente a los hongos, al clima, al ozono, al corona y a la radiación
- Superficie más lisa que la de la silicona curada al peróxido para reducir la unión de proteínas
- Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico
- Translúcido
Información de órdenes
Se vende en 7,6 m (25 pies). longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 3/100 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,51 in, 13 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -58 °F |
| Mostrar más |