Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de silicona curada con platino L/S™
Código de producto. 11835171
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.60 metro
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11835171 18 1 PCS
11845181 13 1 PCS
11815171 14 1 PCS
10294882 16 7.60 metro
13214503 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11835171 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
  • Potencial lixiviable inferior
  • Excelente biocompatibilidad
  • Es inodoro, no tóxico y no altera el sabor de los fluidos transportados
  • Resistente a los hongos, al clima, al ozono, al corona y a la radiación
  • Superficie más lisa que la de la silicona curada al peróxido para reducir la unión de proteínas
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico
  • Translúcido
Información de órdenes
Se vende en 7,6 m (25 pies). longitudes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 31/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in, 18 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Tamaño de los tubos 18
Caudal De 3,8 a 2300 ml/min
Manguera dentada 0,37 in
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Altura (métrico) 6,7 m de agua
Altura (imperial) 6,67 m de agua (21,9 ft)
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas