Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Cobra
Descripción
- Transparente
- Revestimiento antiarañazos
- Revestimiento antivaho
- Fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Incluye | Cable ajustable |
| Modelo | COBFTPSI |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 25 g |
| Protección UV | Sí |
| Frame Type | Varillas y espuma |