Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para frascos universal con alambre
Código de producto. 15369643 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos (33 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15369643 Tubos (33 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 15369643 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120087
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tiene capacidad para seis frascos o tubos de perfil bajo de hasta 33 mm de diámetro. La gradilla para frascos universal con alambre Fisherbrand™ se fabrica con acero con revestimiento de epoxi resistente a productos químicos.
  • Gradillas de alambre de acero con revestimiento de epoxi y resistentes a productos químicos
  • Adecuado para viales Universal, McCartney y Scintillation y tubos de perfil bajo de hasta 33 mm de diámetro.
  • Formato de 2 x 6
  • Soporte inferior de malla
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (33 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 12
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos y frascos cónicos, de fondo plano o redondo y de vidrio o de plástico
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 212 x 80 x 60mm
Longitud (métrico) 212 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 33 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Altura (métrico) 60 mm
matriz, red, conjunto 2 x 6
Anchura (métrico) 80 mm