Learn More
Clotrimazole, Thermo Scientific™
Specific inhibitor of calcium-activated potassium channels
77.65€ - 304.00€
CAS 23593-75-1
Fórmula molecular C22H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 344.842
Número MDL MFCD00057220
Clave InChI VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Nombre IUPAC 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15486049
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63895.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
85.90€
77.65€ / 5 g
Ahorro 8.25€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15496049
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63895.14
25g
304.00€
25 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Clotrimazole is an imidazole derivative and an antifungal compound and a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has been shown to block the intermediate-conductance, IK1 channels (Ca2+ activated K+ channels), in cells such as erythrocytes. In vitro studies of various yeast strains have demonstrated susceptibility to clotrimazole. Clotrimazole is an activator of MB67 and an inhibitor of CYP3A4 and CYP51A1.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
23593-75-1
344.842
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
2812
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
C22H17ClN2
MFCD00057220
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
CHEBI:3764
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Especificaciones
Clotrimazole
White
MFCD00057220
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
2812
344.84
23593-75-1
C22H17ClN2
14,2417
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
344.842
CHEBI:3764
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 245-764-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4377000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Nombre del producto
  • Clotrimazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Clotrimazole