Learn More
Micronova™ Closure Ties, Irradiated
Código de producto. 18813321 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
Código de producto. Dimensiones (L x An)
18813321 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
1 options
Código de producto. 18813321 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BLT12IR
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Irradiated closure ties are a convenient way to seal liners and biohazard bags in the cleanroom or aseptic area. The nylon ties are long enough to easily fit around the neck of a 4 or 6 mil bag.
  • Product Type: Closure Ties
  • Material: Nylon
  • Color: White
  • Dimensions (L x W): 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
  • Thickness: 0.13 cm (0.05 in.)
  • For Use With (Equipment): BinLiners™ and Biohazard Bags
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility
Tipo de tapón Tie
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Bag Closure
Para utilizar con (equipo) BinLiners™ and Biohazard Bags
Material Nylon
N.º por caja 25 x 4 Bags/Cs.
N.° por paquete 5/Pk., 5 Pk./Double Bag
Método de esterilización Irradiated
Grosor (imperial) 0.05 in.
Dimensiones (L x An) 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
Grosor (métrico) 0.13 cm