Learn More
Chroma Gesellschaft™ Anillos de soporte cerrados con nuez de sujeción
Código de producto. 11709037 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Abrazadera de 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11709037 Abrazadera de 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11709037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita la conexión sobre soportes de anillo. Chroma Gesellschaft™ Los anillos de soporte cerrados con nuez están fabricados en acero.
  • Abrazadera con tornillo de tope con cabezal de plástico
  • Admite varillas de 8 a 12,5 mm de diámetro
  • Las dimensiones indicadas son el diámetro interno del anillo por la distancia de centro a centro desde la abrazadera hasta el anillo
Especificaciones
Incluye Abrazadera de 50 mm
Tipo de producto Anillo cerrado
Cantidad 1 unidad