Learn More
Buerkle™ Close-it™ Sello de Control de Alimentos y Farmacia
Código de producto. 12060872
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
95 x 95 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12060872 95 x 95 mm 500 PCS
1 options
Product Code. 12060872 Supplier Buerkle™ Supplier No. 53032017
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Sello de control de productos farmacéuticos y alimentos Close-it con un adhesivo aprobado para su uso con alimentos. Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • Evita de forma fiable fugas en los productos tras el muestreo.
  • El adhesivo cumple las directrices europeas para productos alimenticios.
  • Capa de barrera de lámina de aluminio
  • Adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos de alimentos, incluso productos congelados– en resumen, para todas las aplicaciones en las que la limpieza resulte especialmente importante.
  • De acuerdo con las indicaciones de la FDA
  • Especialmente adecuado para la industria alimentaria y farmacéutica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción Sello de control de alimentos Close-it
Color Rojo
Material Aluminio, Papel
Tipo de producto Sello de control
Esterilidad No estéril
Mostrar texto Sí
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, aditivos alimentarios
Cantidad 500/rollo
Dimensiones (L x An) 95 x 95 mm
Longitud (imperial) 3,74 in
Anchura (imperial) 3,74 in
Anchura (métrico) 95mm
Altura (métrico) 95 mm
Show More Show Less
También disponible para el sector alimentario y farmacéutico (con adhesivo certificado)