Learn More
Clofibrate, 95+%, Thermo Scientific™
18.00€ - 236.00€
| CAS | 637-07-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C12H15ClO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 242.70 |
| Número MDL | MFCD00000615 |
| Clave InChI | KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul |
| PubChem CID | 2796 |
| ChEBI | CHEBI:3750 |
| Nombre IUPAC | ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15483119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60342.03 |
1g |
18.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15493119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60342.06 |
5g |
29.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15403129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60342.14 |
25g |
86.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15413129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60342.22 |
100g |
236.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble to 100 mM in DMSO.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat, bases. Store in refrigerator.
| C12H15ClO3 | |
| MFCD00000615 | |
| clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul | |
| CHEBI:3750 | |
| CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1 |
Especificaciones
| Clofibrate | |
| 1.14 | |
| 113°C (235°F) | |
| 1.5 | |
| UN3082 | |
| 14,2377 | |
| Soluble to 100 mM in DMSO. | |
| CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
| 242.70 | |
| CHEBI:3750 | |
| ≥95% |
| 637-07-0 | |
| 154°C to 156°C | |
| C12H15ClO3 | |
| MFCD00000615 | |
| 1913459 | |
| clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul | |
| KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate | |
| 2796 | |
| 242.7 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-277-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UE9480000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold