Learn More
Bryson Packaging™ Rollos de película adherente
Código de producto. 12338039
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
300mm
450mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12338039 300mm cada uno
12348039 450mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12338039 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor SEL360010K
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuados para el sellado de recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos, tubos y otros. Los rollos de película adherente Bryson Packaging™ se suministran en cajas con un borde de corte.
  • Fabricado en película de PVC extruido de 50 m μde espesor.
  • Aptos para su uso en ultracongelación
  • Elásticos de dos direcciones
  • Resistentes a los estafilococos
  • Destrucción por calor a 125 °C
Especificaciones
Aplicaciones Adecuado para el sellado de los recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos y tubos, y para su uso en ultracongelación
Tipo de producto Película
Anchura (métrico) 300mm
Material Policloruro de vinilo
Grosor 50 μm