Learn More
Honeywell™ Visera de vías claras CV83P/CG
Código de producto. 12642733
Cambiar vista
Click to view available options
Transparente
Código de producto.
12642733 Transparente
1 options
Código de producto. 12642733 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1002359
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Solo visera; la banda de sujeción se vende por separado (12622733).
El accesorio de visera integrado, seguro, práctico y económico garantiza una protección adicional frente a productos químicos.
  • Viseras reemplazables económicas disponibles en policarbonato.
  • Ofrece resistencia y durabilidad.
  • Ligero
  • Cómodo para el uso durante todo el día
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC EPI: 2, Certificación CE: 0102, Certificación CE: 0086
Descripción Visor
Tinción de lente Transparente
Incluye Sólo visor; la cinta para la cabeza se vende por separado.
Lens Material Policarbonato