Learn More
Epredia™ Dispensadores de cubreobjetos para montadores de cubreobjetos ClearVue™
Código de producto. 12636376 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
55 mm
Longitud (métrico):
24 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12636376 50 mm 24 mm 2 PCS
12688186 40 mm 24 mm paquete de 1000
13410497 55 mm 24 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12636376 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A79210051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    37.99€ / paquete de 2
    Ahorro 4.91€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso con el montador de cubreobjetos Epredia™ ClearVue™. Los dispensadores ClearVue™ agilizan el flujo de trabajo de los montadores de cubreobjetos.
  • La integración en el laboratorio se realiza sin esfuerzo.
  • Se envían precargadas con 500 o 575 cubreojetos cada uno.
  • Se inserta rápidamente en el montador de cubreobjetos Epredia™ ClearVue™ sin interrupción del flujo de trabajo.
  • No requiere manipulación manual del vidrio.
  • Dispensa un cubreobjetos limpio cada vez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cubreobjetos
Para utilizar con (equipo) Montador de cubreobjetos Epredia ClearVue
Cantidad 2 x 500 tolvas/cubreobjetos
Longitud (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) Entre 0,16 y 0,19 mm
Anchura (métrico) 50 mm