Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de tapones para los oídos acrílico
Product Code. 11507473 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
11507473 1 unidad cada uno
1 options
Product Code. 11507473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    139.82€ / paquete de 1
    Ahorro 11.18€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
Permanece estable y seguro mientras la parte inferior se inclina para dispensar el producto. El dispensador de tapones para los oídos acrílico Fisherbrand™ incluye una tapa abatible para facilitar el rellenado.
  • Acrílico translúcido
  • Admite aproximadamente 200 pares de tapones de espuma para los oídos.
  • Se puede colocar en una encimera o en la pared (tornillos incluidos).
Specifications
Color Translúcido verde
Fondo (métrico) 156 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 156 x 162 x 227 mm
Altura (métrico) 227 mm
Admite Aproximadamente 200 pares de tapones de espuma para los oídos
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 162 mm
Corded N.º
Tipo de producto Dispensador
Desechables Reutilizables
Dieléctrico/a/s No
Material Acrílico
Montaje Se puede montar en pared
Foldable No
Incluye Tornillos de montaje en pared