Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio de boca ancha estándar transparentes con tapones de polipropileno blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16144437 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 mL
240 mL
480 ml
950 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16144437 1920 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 6
16104407 120 mL Vinilo/pasta paquete de 24
16134437 120 mL Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16114517 240 mL Vinilo/pasta paquete de 24
16154437 240 mL Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16124437 480 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16124517 480 ml Vinilo/pasta paquete de 24
16104517 950 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16144517 950 ml Vinilo/pasta paquete de 12
16114437 3840 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 4
16134517 3810 ml Vinilo/pasta paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 16144437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vidrio de sodocálcico tipo III transparente ideal para almacenamiento general de volumen pequeño a grande
  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
  • Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
  • Fabricados con vidrio Flint transparent
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1920 ml
Capacidad (imperial) 64 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 79 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 70 mm
Altura con tapón (métrico) 217 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 6
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 83-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 214 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha estándar
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83-400 mm
Diámetro (métrico) 108 mm