Learn More
FISHERBRAND™ Frascos de vidrio de boca ancha estándar transparentes con tapones de polipropileno blancos
Código de producto. 16114517 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 mL
240 mL
480 ml
950 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Tamaño de la unidad
16114517 240 mL Vinilo/pasta paquete de 24
16104407 120 mL Vinilo/pasta paquete de 24
16134437 120 mL Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16154437 240 mL Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16124437 480 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16124517 480 ml Vinilo/pasta paquete de 24
16104517 950 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16144517 950 ml Vinilo/pasta paquete de 12
16144437 1920 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 6
16114437 3840 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 4
16134517 3810 ml Vinilo/pasta paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 16114517
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las botellas de vidrio transparentes estándar de boca ancha con tapones blancos de polipropileno están fabricadas en vidrio transparente tipo III de soda-cal y son ideales para almacenamiento general, de pequeños a grandes volúmenes, en aplicaciones farmacéuticas, químicas, medioambientales y alimentarias.
  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
  • Fabricado en vidrio transparente, tipo III de sodio-cal (vidrio de sílex)
  • Ideal para almacenamiento general, de pequeño a gran volumen
  • Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
  • Disponible con tapones de polipropileno blanco en diferentes tipos de liner
Especificaciones
Capacidad (métrico) 240 mL
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Altura con tapón (métrico) 112 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 58-400
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 109 mm
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 62 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de boca ancha estándar