Learn More
FISHERBRAND™ Frascos de vidrio de boca ancha estándar transparentes con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
- Fabricado en vidrio transparente, tipo III de sodio-cal (vidrio de sílex)
- Ideal para almacenamiento general, de pequeño a gran volumen
- Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
- Disponible con tapones de polipropileno blanco en diferentes tipos de liner
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 120 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 89 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 48-400 |
| Show More |