Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódicocálcico transparente equipado con cierre integrado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 38,6mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| ID de cuello (métrico) | 28 mm |
| N.° por paquete | 40Pack |
| Cantidad | 40Pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | LDPE |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |