Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico transparente con cierre ajustado de 28mm
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 35mm |
| Intervalo de volumen de llenado | 37mL |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| ID de cuello (métrico) | 28mm |
| N.° por paquete | 40Pack |
| Cantidad | 40/paq. |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Color del tapón | Blanco |
| Mostrar más |