Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico transparente con cierre ajustado de 28mm
Código de producto. 12800884 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12800884 60 ml paquete de 40
12890874 30 mL paquete de 40
12810884 100 ml paquete de 20
12820884 150 ml paquete de 20
12840884 300 ml paquete de 20
12860884 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12800884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.90€
    20.07€ / paquete de 40
    Ahorro 1.83€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el frasco de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ con tapón integrado de 28 mm de color transparente en el laboratorio para almacenar y manipular medios del laboratorio para experimentación.
  • Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
  • Con certificación ISO.
  • Vidrio sodocálcico transparente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 38,6mm
Intervalo de volumen de llenado 67.5mL
Material Vidrio sodocálcico
ID de cuello (métrico) 28 mm
N.° por paquete 40Pack
Cantidad 40/paq.
Material de tornillo Polipropileno
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento EPE
Closure Included Sí
Altura (métrico) 94 mm
Revestimiento del tapón Polipropileno/SOR
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 38,6 mm
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de laboratorio