Learn More
Glassco Bote de reactivo transparente, tapón de rosca
Descripción
- Botones de reactivos transparentes con tapón de rosca GL-45 y anillo de vertido.
- La capacidad oscila entre 100 mL y 2L.
- Hecho de vidrio Boro 3.3.
- Cumple con las normas DIN/ISO 4796.
- Tapón de rosca de polipropileno autoclavable.
- Anillo de vertido sin goteo de polipropileno.
- Graduación clara y gran área de corrección.
- Los biberones son autoclavables y pueden esterilizarse.
- Soporta altas temperaturas.
- Altamente resistente a los productos químicos y de gran resistencia mecánica.
- Impreso con un código de retraso.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Color | Transparente |
| Incluye | Impreso con código Retrace |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más |