Learn More
Glassco Bote de reactivo transparente, tapón de rosca
Código de producto. 32108082
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
32108082 250 mL paquete de 10
32108081 100 mL paquete de 10
32108077 500 mL paquete de 10
32108079 1 L paquete de 10
32108085 2 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 32108082 Proveedor Glassco N.º de proveedor EU274.202.02
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Botella de reactivo con tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido cumple con las normas DIN/ISO 4796.
  • Botones de reactivos transparentes con tapón de rosca GL-45 y anillo de vertido.
  • La capacidad oscila entre 100 mL y 2L.
  • Hecho de vidrio Boro 3.3.
  • Cumple con las normas DIN/ISO 4796.
  • Tapón de rosca de polipropileno autoclavable.
  • Anillo de vertido sin goteo de polipropileno.
  • Graduación clara y gran área de corrección.
  • Los biberones son autoclavables y pueden esterilizarse.
  • Soporta altas temperaturas.
  • Altamente resistente a los productos químicos y de gran resistencia mecánica.
  • Impreso con un código de retraso.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Incluye Impreso con código Retrace
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/Pk.
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Fit for Purpose Certificado de calidad
Altura (métrico) 138 mm
Chemical Label Blanco
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 70 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Certificaciones/conformidad DIN/ISO 4796
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco para reactivos