Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Botellas transparentes PET de boca ancha con tapones de polipropileno blanco
Código de producto. 16154457 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
250 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Espuma de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
paquete de 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Tamaño de la unidad
16154457 120 ml Espuma de polietileno paquete de 48
16438135 120 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 576
16184877 60 ml Espuma de polietileno paquete de 48
16194457 250 ml Espuma de polietileno paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16154457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    38.44€ / paquete de 48
    Ahorro 11.96€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Las botellas transparentes PET de boca ancha con tapones de polipropileno blanco maximizan el espacio de almacenamiento con un diseño Blake y boca ancha, ideal para sólidos. La construcción transparente PET ofrece resistencia al esfuerzo y al impacto, además de una buena barrera contra alcohol y disolventes para un almacenamiento fiable de las muestras.
  • La construcción clara PET permite una identificación visual sencilla de los contenidos
  • El diseño Blake maximiza el espacio de almacenamiento
  • La boca ancha es ideal para muestras sólidas
  • PET es resistente al estrés y al impacto
  • Proporciona una buena barrera para alcoholes y disolventes
  • Suministrado con tapón de rosca de polipropileno blanco preinstalado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 35 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Altura con tapón (métrico) 295 mm
Material -PET:
Cantidad 48
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38-400
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 92 mm
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 49 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco para encajadoras de boca ancha