Learn More
Metro™ Soportes de etiquetas transparentes para estantes de rejilla
Código de producto. 15966771
Change view
Click to view available options
Tamaño de etiqueta (imperial):
3 x 1,25 pulg.
13 x 1,25 pulg.
19 x 1,25 pulg.
25 x 1,25 pulg.
31 x 1,25 pulg.
43 x 1,25 pulg.
55 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico):
109,22 x 3,2 cm
139,5 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Longitud del estante (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
48 pulg
60 pulg
Longitud del estante (métrico):
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
152 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de etiqueta (imperial) Tamaño de etiqueta (métrico) Longitud del estante (imperial) Longitud del estante (métrico) unitSize
15966771 55 x 1,25 pulg. 139,5 x 3,2 cm 60 pulg 152 cm cada uno
15906771 3 x 1,25 pulg. 7,5 x 3,2 cm - - cada uno
15916771 13 x 1,25 pulg. 33 x 3,2 cm 18 pulg 45,7 cm cada uno
15926771 19 x 1,25 pulg. 48 x 3,2 cm 24 pulg 61 cm cada uno
15946771 25 x 1,25 pulg. 63,5 x 3,2 cm 30 pulg 76 cm cada uno
15936771 31 x 1,25 pulg. 72,5 x 3,2 cm 36 pulg 91,4 cm cada uno
15956771 43 x 1,25 pulg. 109,22 x 3,2 cm 48 pulg 121,9 cm cada uno
7 options
Código de producto. 15966771
Marca: Metro™ 9990CL5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents.
  • El plástico transparente permite ver los colores de las etiquetas
  • Soporta la mayoría de las etiquetas comerciales de 1,25 pulg. (32 mm)
  • No se incluyen etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Label Holder
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™
Tamaño de etiqueta (imperial) 55 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico) 139,5 x 3,2 cm
Longitud del estante (imperial) 60 pulg
Longitud del estante (métrico) 152 cm
Intervalo de temperatura (imperial) (de - 18 °F a 120,2 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -28 °C a 49 °C
Material Plástico