Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapones de polipropileno blanco
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16154387 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 432
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16154387 60 ml Vinilo/pasta paquete de 288
16144387 30 ml Vinilo/pasta paquete de 432
16114387 480 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16154387
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Claro USP Vidrio sódico-cálcico tipo III con boca ancha para facilitar la extracción del contenido con graduaciones en ml y onzas
  • Graduados en mililitros y onzas
  • Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
  • La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de co
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 35 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Altura con tapón (métrico) 85 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 288
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 83 mm
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 42 mm
Capacidad (imperial) 2 oz
Tipo de producto Frasco graduado