Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapones de polipropileno blanco
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 480 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 67 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 57 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 70-400 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |