Learn More
FISHERBRAND™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapón de polipropileno blanco
Código de producto. 16194377 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16194377 120 ml paquete de 24
16174377 30 ml paquete de 48
16184377 60 ml paquete de 48
16104387 240 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16194377
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos de vidrio graduados transparentes Fisherbrand™ con tapón de polipropileno blanco incluyen una boca ancha para poder sacar fácilmente el contenido.
  • Graduados en mililitros y onzas
  • Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
  • La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de co
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Altura con tapón (métrico) 105 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Esterilidad Non-sterile
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 48-400
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 102 mm
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 51 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Round
Tipo de producto Frasco graduado