Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapones fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16124397 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Pulpa/hojalata
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16124397 240 ml Caucho paquete de 24
16124387 30 ml Cono de polietileno paquete de 48
16184517 60 ml Pulpa/hojalata paquete de 48
16104397 60 ml Caucho paquete de 48
16194387 60 ml Cono de polietileno paquete de 288
16114397 120 ml Caucho paquete de 24
16194517 120 ml Pulpa/hojalata paquete de 24
16184507 480 ml Pulpa/hojalata paquete de 24
8 options
Código de producto. 16124397
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clear USP Type III soda-lime glass with wide mouth for easy removal of contents with graduations in mL and ounces
  • Graduados en mililitros y onzas
  • Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
  • La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Altura con tapón (métrico) 112 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 58-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 109 mm
Tipo de producto Frasco graduado
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 62 mm