Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapones fenólicos negros
Código de producto. 16114397 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Pulpa/hojalata
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Tamaño de la unidad
16114397 120 ml Caucho paquete de 24
16124387 30 ml Cono de polietileno paquete de 48
16184517 60 ml Pulpa/hojalata paquete de 48
16104397 60 ml Caucho paquete de 48
16194387 60 ml Cono de polietileno paquete de 288
16194517 120 ml Pulpa/hojalata paquete de 24
16124397 240 ml Caucho paquete de 24
16184507 480 ml Pulpa/hojalata paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16114397
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botellas de vidrio graduado transparente con tapas fenólicas negras están hechas de vidrio transparente USP tipo III de soda-cal y cuentan con una boca ancha para facilitar la extracción del contenido, con graduaciones tanto en mL como en onzas para una medición precisa.
  • Graduado tanto en mililitros como en onzas para una medición precisa
  • Construcción transparente USP tipo III de vidrio con cal soda, ideal para almacenamiento general
  • El diseño de boca ancha facilita la mezcla, manipulación y transferencia de contenido
  • Un diseño ligero en los hombros facilita el vertido y el manejo
  • Incluían tapones fenólicos negros; disponibles con una variedad de opciones de revestimiento de cierre
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Esterilidad No estéril
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 48-400
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 167 mm
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 51 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco graduado