Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Graduado tanto en mililitros como en onzas para una medición precisa
- Construcción transparente USP tipo III de vidrio con cal soda, ideal para almacenamiento general
- El diseño de boca ancha facilita la mezcla, manipulación y transferencia de contenido
- Un diseño ligero en los hombros facilita el vertido y el manejo
- Incluían tapones fenólicos negros; disponibles con una variedad de opciones de revestimiento de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 85 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 48 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Mostrar más |