Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados transparentes con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 240 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 58-400 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Revestimiento del tapón | Pulpa/hojalata |
| Mostrar más |