Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Construcción transparente USP tipo III de vidrio sodiado-cal
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
- La forma cuadrada maximiza la eficiencia del espacio de almacenamiento
- Graduaciones moldeadas para facilitar la medición de volumen
- Disponible con una variedad de combinaciones de tapa y forro
- Tapas incluidas de serie
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 950 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 205 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 58-400 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |