Learn More
Fisherbrand™ Frascos de cuadrados transparentes sin tapones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16124537 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16124537 30 ml paquete de 280
16134537 60 ml paquete de 240
16134497 120 ml paquete de 120
16144647 240 ml paquete de 84
16194487 480 ml paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16124537
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP) es ideal para el almacenamineto de muestras, disolventes o productos químicos y para la observación de muestras
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria 
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 22 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 280
Acabado del cuello 24-400
Closure Included No
Boca Ancha
Altura (métrico) 72 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado francés
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm