Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones de polipropileno blanco
Código de producto. 16164347 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
24
40
48
84
120
240
576
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 40
paquete de 48
paquete de 576
paquete de 84
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Cantidad Tamaño de la unidad
16164347 240 ml Vinilo/pasta 84 paquete de 84
16144337 15 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16174647 15 ml Vinilo/pasta 576 paquete de 576
16104337 30 ml Vinilo/pasta 48 paquete de 48
16154337 30 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16144347 60 ml Vinilo/pasta 240 paquete de 240
16114337 60 ml Vinilo/pasta 48 paquete de 48
16164337 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16124337 120 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16154347 120 ml Vinilo/pasta 120 paquete de 120
16174337 120 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16134337 240 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16184337 240 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16194337 480 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16174347 480 ml Vinilo/pasta 40 paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 16164347
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botellas de vidrio cuadrado francés transparente con tapones blancos de polipropileno están hechas de USP vidrio tipo III con soda y cal y son ideales para almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. El diseño cuadrado maximiza el espacio en las estanterías, mientras que la boca ancha ayuda a llenar y muestrear.
  • Vidrio de sodio-cal Tipo III transparente USP para máxima visibilidad del contenido
  • El diseño cuadrado maximiza el espacio de almacenamiento y minimiza la huella en las estanterías
  • Apertura amplia en la boca para facilitar el relleno, mezcla y muestreo
  • Incluía la tapa de rosca de polipropileno blanco
  • Disponible con revestimiento de tapa de espuma/PTFE de pulpa/vinilo o PE
  • Adecuado para almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras
Especificaciones
Capacidad (métrico) 240 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Altura con tapón (métrico) 140 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 84
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 137 mm
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 66 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Plaza de Francia
Tipo de producto Frasco cuadrado francés