Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones de polipropileno blanco
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16144337 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
24
40
48
84
120
240
576
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 40
paquete de 48
paquete de 576
paquete de 84
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Cantidad unitSize
16144337 15 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16174647 15 ml Vinilo/pasta 576 paquete de 576
16104337 30 ml Vinilo/pasta 48 paquete de 48
16154337 30 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16144347 60 ml Vinilo/pasta 240 paquete de 240
16114337 60 ml Vinilo/pasta 48 paquete de 48
16164337 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 48 paquete de 48
16124337 120 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16154347 120 ml Vinilo/pasta 120 paquete de 120
16174337 120 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16134337 240 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16164347 240 ml Vinilo/pasta 84 paquete de 84
16184337 240 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16194337 480 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16174347 480 ml Vinilo/pasta 40 paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 16144337
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Add to basket
Add to basket
El vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP) con tapón de rosca de polipropileno blanco es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras y para la observación de muestras
  • Ahorra espacio
  • Fácil de llenar
  • El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco’
  • El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
  • La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Specifications
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Altura con tapón (métrico) 65 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 48
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 62 mm
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Tipo de producto Frasco cuadrado francés