Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Las botellas de vidrio cuadradas francesas transparentes ahorran espacio y son fáciles de llenar
- El vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal proporciona la máxima visibilidad del contenido y mínima interferencia química con el contenido de las botellas
- El diseño cuadrado permite que la botella contenga el máximo volumen ocupando el mínimo espacio de estantería y almacenamiento
- La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
- Disponible con tapones de rosca fenólicos negros con opción de liner
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 10 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 48 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 20-400 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Mostrar más |