Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones fenólicos negros
Código de producto. 16114347 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Tamaño de la unidad
16114347 120 ml Caucho paquete de 24
16184347 15 ml Cono de polietileno paquete de 48
16194347 30 ml Cono de polietileno paquete de 48
16104347 60 ml Caucho paquete de 48
16104357 60 ml Cono de polietileno paquete de 48
16174487 125 ml Cono de polietileno paquete de 120
16114357 120 ml Cono de polietileno paquete de 24
16124347 240 ml Caucho paquete de 24
16134347 480 ml Caucho paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16114347
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Claro USP Vidrio sódico-cálcico tipo III con tapón de rosca fenólico negro ideal para disolventes o productos químicos, almacenamiento de muestras y observación de muestras.
  • Los frascos cuadrados ahorran espacio y son fáciles de llenar
  • El vidrio transparente proporciona máxima visibilidad del contenido y mínima interferencia química con el contenido de ’la botella.
  • El  diseño cuadrado permite que la botella contenga el máximo volumen de contenido mientras ocupa el mínimo espacio en los estantes y en el almacenamiento.
  • La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 115 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 112 mm
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 53 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma French Square
Tipo de producto Frasco cuadrado francés